Imprimer
n-Dodécane, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dodecane
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
44010-25ML 44010-5ML
44010-25MLEA 471 EUR
44010-25ML 44010-5ML
n-Dodécane, Supelco®
n-Dodécane
Formule: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
Poids moléculaire: 170.34 g/mol
Point d'ébullition: 216
Point de fusion: –9.6 °C
Densité: 0.7487 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 74
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008969
Numéro CAS: 112-40-3
EINECS: 203-967-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59680b595c18cf0cca4ce3d406e2969607f0d442&vid=fa740fd3e72e63a3ba0db89bba23a8f1375f3b55&prid=web&clid=SAPDAM