Imprimer
n-Dodécane 99 zS, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dodecane
MQ200
8.20543.0100 8.20543.0250 8.20543.1000 8.20543.9045 8.20543.9000 8.20543.9037 8.20543.9019 8.20543.0025
8.20543.0100EA 62.5 EUR
8.20543.0100 8.20543.0250 8.20543.1000 8.20543.9045 8.20543.9000 8.20543.9037 8.20543.9019 8.20543.0025
n-Dodécane 99 zS, Sigma-Aldrich®
n-Dodécane
Formule: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
Poids moléculaire: 170.34 g/mol
Point d'ébullition: 216
Point de fusion: –9.6 °C
Densité: 0.7487 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 85.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008969
Numéro CAS: 112-40-3
EINECS: 203-967-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=616d3d75a63f52fbe2a8be1681d9233be6dc0928&vid=3268fe23453ad703df2782bd3c7ba6b939ba00cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC, area%) ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.748 - 0.749
Identity (IR) passes test