Imprimer
n-Décane, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
30540-25ML 30540-5ML
30540-25MLEA 248 EUR
30540-25ML 30540-5ML
n-Décane, Supelco®
n-Décane
Formule: H₃C(CH₂)₈CH₃
Point d'ébullition: 174,1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –30 °C
Densité: 0,73 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008954
Numéro CAS: 124-18-5
EINECS: 204-686-4
UN: 2247
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af0bd610db7d04d8b63dabccd1d489c8b78a0446&vid=0774bc168859766f4d64d7ec054a5f9906a1cef9&prid=web&clid=SAPDAM