n-Décane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
H₃C(CH₂)₈CH₃ Point d'ébullition: 174,1 °C (1013 hPa) Point de fusion: –30 °C Densité: 0,73 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 46 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008954 Numéro CAS: 124-18-5 EINECS: 204-686-4 UN: 2247 ADR: 3,III |
|
Résultats des tests de spécification
Solubility | 0.00005 g/l (25 °C) |
Melting Point | -30 °C |
Molar Mass | 142.28 g/mol |
Boiling Point | 174 °C |
Vapor Pressure | 1 hPa (16 °C) |
Flash Point | 51 °C |
Explosion Limit | 0.7 - 5.4 %(V) |
Density | 0.73 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 208 °C |
Viscosity Kinematic |