Imprimer
Sulfate de sodium et d'octadécyle, (max. 7% H₂O) 98% (poids sec)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A15042.03 A15042.06 A15042.14
A15042.03EA 82.7 EUR
A15042.03 A15042.06 A15042.14
Sulfate de sodium et d'octadécyle, (max. 7% H₂O) 98% (poids sec)
Sulfate de sodium et d'octadécyle
Purity: 98% CAS No.: 1120-04-3 Molecular Formula: C18H37NaO4S Formula Weight: 372.55 Melting Point: 176-180° Beilstein Reference: 3640871
Formule: C₁₈H₃₇NaO₄S
Point de fusion: 176…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007469
Numéro CAS: 1120-04-3
EINECS: 214-295-0