Imprimer
Sodium dodécyle sulfate (SDS), Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
71726-10G-F 71726-50G-F
71726-10G-FEA 348 EUR
71726-10G-F 71726-50G-F
Sodium dodécyle sulfate (SDS), Supelco®
Sodium dodécyle sulfate (SDS)
Formule: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Point de fusion: 204…207 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036175
Numéro CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Indice Merck: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7198183df2f9e957ad56b108f9ec6b63142df482&vid=a7753127758a5eb0bc006050d93853edba549400&prid=web&clid=SAPDAM