Sodium dodécyle sulfate (SDS) zS, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Sodium dodécylsulfate, Sodium laurylsulfate
MQ200
Formule:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na Poids moléculaire: 288.38 g/mol Point de fusion: 204…207 °C Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C) Point éclair: >100 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00036175 Numéro CAS: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 UN: 1325 ADR: 4.1 III Indice Merck: 14,08636 |
|
Résultats des tests de spécification
Solubility | 150 g/l (20 °C) |
Melting Point | 204.06 - 207.06 °C |
Molar Mass | 288.4 g/mol |
Bulk Density | 490 - 560 kg/m3 |
Vapor Pressure | (20 °C) |
Flash Point |
|
Density | 1.1 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6 - 9 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 4.1 |
Hazard Class Description | Flammable Solid |