Imprimer
Sodium dodécyle sulfate (SDS), Millipore®
Marques : Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sodium dodécylsulfateSodium laurylsulfate
428015-1EA 239 EUR
428015-1
Sodium dodécyle sulfate (SDS), Millipore®
Sodium dodécyle sulfate (SDS)
Formule: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Poids moléculaire: 288,38 g/mol
Point de fusion: 204…207 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036175
Numéro CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Indice Merck: 13,08710
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/91/735491.jpg