Imprimer
Sodium dodécyle sulfate (SDS) 99+% pour la biologie moléculaire sans DNAse, RNAse, et protéase
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sodium dodécylsulfate, Sodium laurylsulfate
327315000 327311000 327310025
ACRO327315000EA 594 EUR
ACRO327315000 ACRO327311000 ACRO327310025
Sodium dodécyle sulfate (SDS) 99+% pour la biologie moléculaire sans DNAse, RNAse, et protéase
Sodium dodécyle sulfate (SDS)
Formule: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Poids moléculaire: 288.38 g/mol
Point de fusion: 206 °C
Point éclair: >150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036175
Numéro CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Indice Merck: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥99.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
Dnase,Rnase,Protease activity None detected
Chloride (Cl) ≤1000 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm