Sodium dodécyle sulfate (SDS) 85%, pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Sodium dodécylsulfate, Sodium laurylsulfate
Formule:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na Poids moléculaire: 288.38 g/mol Point de fusion: 206 °C Point éclair: >150 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00036175 Numéro CAS: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 Indice Merck: 14,08636 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥80 % |