1,8-Octanedithiol ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 1191-62-4
Molecular Formula: HS(CH2)8SH
Formula Weight: 178.36
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.5050
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 269-270°
Beilstein Reference: 1735431
MDL No.: MFCD00003574
Formule:
C₈H₁₈S₂ Point d'ébullition: 269…270 °C Densité: 0,960 Point éclair: 113 °C (235 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003574 Numéro CAS: 1191-62-4 EINECS: 214-738-8 UN: 3334 ADR: 9, |