Imprimer
1,3-Propanedithiol 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,3-Dimercaptopropane
131410500 131412500
ACRO131410500EA 131 EUR
ACRO131410500 ACRO131412500
1,3-Propanedithiol 98%
1,3-Propanedithiol
Formule: C₃H₈S₂
Poids moléculaire: 108.23 g/mol
Point d'ébullition: 169 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –79 °C
Densité: 1.07 g/cm³
Point éclair: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004904
Numéro CAS: 109-80-8
EINECS: 203-706-9
UN: 1228
ADR: 3 III
Indice Merck: 12,07984
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5380 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Density (20°C) 1.038 to 1.048 g/ml