Imprimer
1-Octanethiol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L07195.AE L07195.AP
L07195.AEEA 45.9 EUR
L07195.AE L07195.AP
1-Octanethiol ≥98%
1-Octanethiol
Purity: 98% CAS No.: 111-88-6 Molecular Formula: CH3(CH2)7SH Formula Weight: 146.29 Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.4550 Melting Point: -49° Boiling Point: 197-199° Beilstein Reference: 1733101 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00004912
Formule: C₈H₁₈S
Point d'ébullition: 197…199 °C
Point de fusion: –49 °C
Densité: 0,843
Point éclair: 68 °C (154 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004912
Numéro CAS: 111-88-6
EINECS: 203-918-1
UN: 3082
ADR: 9,III