Imprimer
1-Heptanethiol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L07079.14 L07079.22
L07079.14EA 66.5 EUR
L07079.14 L07079.22
1-Heptanethiol ≥98%
1-Heptanethiol
Purity: 98% CAS No.: 1639-09-4 Molecular Formula: CH3(CH2)6SH Formula Weight: 132.27 Flash Point: 46°(114°F) Refractive Index: 1.4515 Melting Point: -43° Boiling Point: 173-175° Beilstein Reference: 1731687 UN No.: 3336 MDL No.: MFCD00004911
Formule: C₇H₁₆S
Point d'ébullition: 173…175 °C
Point de fusion: –43 °C
Densité: 0,854
Point éclair: 46 °C (114 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004911
Numéro CAS: 1639-09-4
EINECS: 216-678-8
UN: 3336
ADR: 3,III