Imprimer
Ethanethiol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.00796.0250 8.00796.1000
8.00796.0250EA 60.1 EUR
8.00796.0250 8.00796.1000
Ethanethiol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Ethanethiol
Formule: C₂H₆S
Point d'ébullition: 35 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –148 °C
Densité: 0,846 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004887
Numéro CAS: 75-08-1
EINECS: 200-837-3
UN: 2363
ADR: 3,I
Indice Merck: 12,03771
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 6.8 g/l (20 °C)
Melting Point -148 °C
Molar Mass 62.14 g/mol
Boiling Point 35 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 576 hPa (20 °C)
Flash Point -45 °C
Refractive Index 1.4306 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.8 - 18 %(V)
Density 0.84 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 295 °C