Glycérol, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
HOCH₂CH(OH)CH₂OH Point d'ébullition: 290 °C (1013 hPa) Point de fusion: 18,6 °C Densité: 1,26 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 177 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004722 Numéro CAS: 56-81-5 EINECS: 200-289-5 Indice Merck: 13,04497 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay | min. 99.5 % |
Silver Reducing Substances | passes test |
Color | passes test |
Density (g/ml) at 25°C | min. 1.255 |
Fatty Acid Esters | max. 0.05 % |
Neutrality | passes test |
Residue after Ignition | max. 0.005 % |
Substances Darkened by H2SO4 | passes test |
Sulfate (SO4) | max. 0.001 % |
Trace Impurities (in ppm) | |
Chloride (Cl) | max. 5 |
Heavy Metals (as Pb) | max. 2 |