Imprimer
Glycérol ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A16205.0D A16205.0F A16205.AP
A16205.0DEA 373 EUR
A16205.0D A16205.0F A16205.AP
Glycérol ≥99%
Glycérol
Purity: 99+% CAS No.: 56-81-5 Molecular Formula: C3H8O3 Formula Weight: 92.09 Flash Point: 160°(320°F) Physical Form: Viscous liquid Density: 1.260 Refractive Index: 1.4740 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Colourless Odour: Odourless Melting Point: 18° Boiling Point: 182°/20mm Beilstein Reference: 635685 Merck Reference: 14,4484 MDL No.: MFCD00004722
Formule: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Point d'ébullition: 182 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 18 °C
Densité: 1,260
Point éclair: 160 °C (320 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004722
Numéro CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Indice Merck: 14,4484
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM