Imprimer
Glycérol (synthétique) 99+%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Propanetriol-1,2,3
332030010 332030025 332031000 332030100
ACRO332030010EA 347 EUR
ACRO332030010 ACRO332030025 ACRO332031000 ACRO332030100
Glycérol (synthétique) 99+%, pur
Glycérol
Formule: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Poids moléculaire: 92.09 g/mol
Point d'ébullition: 290 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 18 °C
Densité: 1.261 g/cm³
Point éclair: 160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004722
Numéro CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Indice Merck: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA