Imprimer
1,7-Heptanediol 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
120350100 120350010
ACRO120350100EA 143 EUR
ACRO120350100 ACRO120350010
1,7-Heptanediol 95%
1,7-Heptanediol
Formule: C₇H₁₆O₂
Point d'ébullition: 259 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 17…19 °C
Densité: 0,951 g/cm³
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002987
Numéro CAS: 629-30-1
EINECS: 211-085-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4535 to 1.4565 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Specific optical rotation -5.5° to -7.9° (20°C, 589 nm) (c=1,CHCl3)