1,6-Hexanediol zS, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Hexamethylene glycol, 1,6-Dihydroxy hexane
MQ200
Formule:
C₆H₁₄O₂ Poids moléculaire: 118.18 g/mol Point d'ébullition: 250 Point de fusion: 39…42 °C Densité: 1.12 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002985 Numéro CAS: 629-11-8 EINECS: 211-074-0 Indice Merck: 13,04709 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 5000 g/l (20 °C) |
Melting Point | 39 - 42 °C |
Molar Mass | 118.17 g/mol |
Bulk Density | 530 kg/m3 |
Boiling Point | 253 - 260 °C |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 147 °C |
Explosion Limit | 6.6 - 16 %(V) |
Density | 1.12 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7.6 (900 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 320 °C |