1,5-Pentanediol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Pentane-1,5-diol, 1,5-Dihydroxy pentane
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₅H₁₂O₂ Point d'ébullition: 242 °C (1013 hPa) Point de fusion: –16 °C Densité: 0,9941 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002978 Numéro CAS: 111-29-5 EINECS: 203-854-4 Indice Merck: 12,07256 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -16 °C |
Molar Mass | 104.15 g/mol |
Boiling Point | 240 - 242 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 136 °C |
Refractive Index | 1.4494 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.3 - 13.1 %(V) |
Density | 0.99 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7.5 (H2O) |
Ignition Point | 330 °C |