1,5-Pentanediol ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Pentane-1,5-diol, 1,5-Dihydroxy pentane
Purity: 97%
CAS No.: 111-29-5
Molecular Formula: C5H12O2
Formula Weight: 104.15
Flash Point: 129°(264°F)
Refractive Index: 1.4500
Melting Point: -16°
Boiling Point: 241-242°
Beilstein Reference: 1560130
Merck Reference: 14,7117
MDL No.: MFCD00002978
Formule:
C₅H₁₂O₂ Point d'ébullition: 241…242 °C Point de fusion: –16 °C Densité: 0,992 Point éclair: 129 °C (264 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002978 Numéro CAS: 111-29-5 EINECS: 203-854-4 Indice Merck: 14,7117 |