1,5-Pentanediol 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₅H₁₂O₂ Point d'ébullition: 242 °C (760 mmHg) Point de fusion: –18 °C Densité: 0,994 g/cm³ Point éclair: 135 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002978 Numéro CAS: 111-29-5 EINECS: 203-854-4 Indice Merck: 12,07256 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Elemental Analysis | 14.96 to 16.17 % N |
Residue after evaporation | ≤0.01 % |
Peroxides | ≤50 ppm |