Imprimer
Butane-1,4-diol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Tétraméthylèneglycol
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.01532.1000 8.01532.2500 8.01532.9030 8.01532.9200 8.01532.9210 8.01532.9025
8.01532.1000EA 62 EUR
8.01532.1000 8.01532.2500 8.01532.9030 8.01532.9200 8.01532.9210 8.01532.9025
Butane-1,4-diol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1,4-Butanediol
Formule: C₄H₁₀O₂
Point d'ébullition: 230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 19,5…20 °C
Densité: 1,017 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002968
Numéro CAS: 110-63-4
EINECS: 203-786-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 19.5 - 20.0 °C
Molar Mass 90.12 g/mol
Boiling Point 230 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 134 °C
Refractive Index 1.4446 (25 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.4 - 15.3 %(V)
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 8 (500 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 385 °C