Imprimer
Butane-1,4-diol ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L03491.30 L03491.0B L03491.0E
L03491.30EA 31 EUR
L03491.30 L03491.0B L03491.0E
Butane-1,4-diol ≥99%
1,4-Butanediol
Purity: 99% CAS No.: 110-63-4 Molecular Formula: HO(CH2)4OH Formula Weight: 90.12 Flash Point: 135°(275°F) Refractive Index: 1.4460 Melting Point: 19-20° Boiling Point: 229-230° Beilstein Reference: 1633445 MDL No.: MFCD00002968
Formule: C₄H₁₀O₂
Point d'ébullition: 229…230 °C
Point de fusion: 19…20 °C
Densité: 1,017
Point éclair: 135 °C (275 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002968
Numéro CAS: 110-63-4
EINECS: 203-786-5