Imprimer
Propanediol-1,3 pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Propylèneglycol-1,3
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.07481.0250 8.07481.1000
8.07481.0250EA 69.2 EUR
8.07481.0250 8.07481.1000
Propanediol-1,3 pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Propanediol-1,3
Formule: HO(CH₂)₃OH
Poids moléculaire: 76.1 g/mol
Point d'ébullition: 214
Point de fusion: –32 °C
Densité: 1.0597 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002949
Numéro CAS: 504-63-2
EINECS: 207-997-3
Indice Merck: 12,09845
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 100 g/l (20 °C)
Melting Point -32 °C
Molar Mass 76.09 g/mol
Boiling Point 213 - 215 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.4396 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.5 %(V)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 - 7.0 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 405 °C