Imprimer
(±)-1,2-Pentanediol 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (±)-1,2-Dihydroxy pentane, 1,2-Pentanediol
123290500 123292500
ACRO123290500EA 144 EUR
ACRO123290500 ACRO123292500
(±)-1,2-Pentanediol 96%
(±)-1,2-Pentanediol
Formule: C₅H₁₂O₂
Poids moléculaire: 104.15 g/mol
Point d'ébullition: 206 °C (760 mmHg)
Densité: 0.971 g/cm³
Point éclair: 105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010736
Numéro CAS: 5343-92-0
EINECS: 226-285-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %