Imprimer
Ethylèneglycol, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
85978-10ML-F 85978-5ML-F
85978-10ML-FEA 276 EUR
85978-10ML-F 85978-5ML-F
Ethylèneglycol, Supelco®
Ethylèneglycol
Formule: HOCH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 196…198 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –13 °C
Densité: 1,115 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 116 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002885
Numéro CAS: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
REACH: 01-2119456816-28
Indice Merck: 13,03832
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=357502b8e01b7f4aeab5a23496bbdad10c33aa46&vid=251679834201b991f542dc4045cfe2d349684bcd&prid=web&clid=SAPDAM