Ethylèneglycol, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
HOCH₂CH₂OH Point d'ébullition: 196…198 °C (1013 hPa) Point de fusion: –13 °C Densité: 1,115 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 116 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00002885 Numéro CAS: 107-21-1 EINECS: 203-473-3 REACH: 01-2119456816-28 Indice Merck: 13,03832 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay (by GC) | min. 99.0 % |
Acidity (as CH3COOH) | max. 0.01 % |
Boiling Range | 194.0 - 200.0 °C |
Boiling Point | 195 - 198 °C |
Color (APHA) | max. 10 |
Density (g/ml) at 20°C | 1.110 - 1.114 |
Residue after Ignition | max. 0.005 % |
Water (H2O) | max. 0.2 % |
Trace Impurities (in ppm) | |
Chloride (Cl) | max. 5 |
Iron (Fe) | max. 0.2 |