Ethylèneglycol ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 107-21-1
Molecular Formula: C2H6O2
Formula Weight: 62.07
Flash Point: 119°(246°F)
Refractive Index: 1.4310
Odour: Sweet
Melting Point: -13°
Boiling Point: 196-198°
Beilstein Reference: 505945
Merck Reference: 14,3798
MDL No.: MFCD00002885
Formule:
HOCH₂CH₂OH Point d'ébullition: 196…198 °C Point de fusion: –13 °C Densité: 1,113 Point éclair: 119 °C (246 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002885 Numéro CAS: 107-21-1 EINECS: 203-473-3 REACH: 01-2119456816-28 Indice Merck: 14,3798 |