Ethylèneglycol 95%, pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
HOCH₂CH₂OH Point d'ébullition: 196…198 °C (760 mmHg) Point de fusion: –13 °C Densité: 1,113 g/cm³ Point éclair: 116 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002885 Numéro CAS: 107-21-1 EINECS: 203-473-3 REACH: 01-2119456816-28 Indice Merck: 13,03832 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4300 to 1.4330 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |
Color scale | ≤20 APHA |