1,10-Décanediol 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₂₂O₂ Point d'ébullition: 297 °C (760 mmHg) Point de fusion: 71…75 °C Densité: 0,883 g/cm³ (80 °C) Point éclair: 152 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004749 Numéro CAS: 112-47-0 EINECS: 203-975-2 Indice Merck: 13,02869 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Powder or flakes or pellets |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 72 to 74 °C |
GC | ≥98.5 % |