Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Alcool à bruler
, Alcool méthylique
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
Formule:
CH₃OH Poids moléculaire: 32,04 g/mol Point d'ébullition: 64,6 °C (1013 hPa) Point de fusion: –98 °C Densité: 0,79 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 11 °C (coupe fermée) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004595 Numéro CAS: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3 (6.1),II REACH: 01-2119433307-44 Indice Merck: 13,05984 |
Résultats des tests de spécification
Titre (sur substance anhydre) | Min. 99,8 % |
Acidity | Max. 0.0003 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.0002 meq/g |
Boiling point | 64 - 65 °C |
Density (20/20) | 0.791 - 0.793 |
Résidu à l'évaporation | Max. 5 ppm |
Water | Max. 0,03 % |
Absorbance (210 nm) | Max. 0.7 |
Absorbance (220 nm) | Max. 0.3 |
Absorbance (230 nm) | Max. 0.15 |
Absorbance (235 nm) | Max. 0.1 |
Absorbance (250 nm) | Max. 0.02 |
Absorbance (260 nm) | Max. 0.01 |
Transmittance (210 nm) | Min. 20 % |
Transmittance (220 nm) | Min. 50 % |
Transmittance (225 nm) | Min. 68 % |
Transmittance (230 nm) | Min. 74 % |
Transmittance (235 nm) | Min. 80 % |
Transmittance (250 nm) | Min. 95 % |
Transmittance (260 nm) | Min. 98 % |
Transmittance (260-420 nm) | Min. 98 % |
Fluorescence (en quinine) (254 nm) | Max. 1 ppb |
Conforme à Ph.Eur. R 1053200 | Passes test |
Conforme à Ph.Eur. R1 1053201 | Passes test |
Conforme à Ph.Eur. R2 1053202 | Conforme |