Imprimer
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grade Isocratique pour HPLC
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
20837.320EA 116 EUR
20837.320 20837.360 20837.9010 20837.9030
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grade Isocratique pour HPLC
Méthanol
Formule: CH₃OH
Point d'ébullition: 64,6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 11 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
REACH: 01-2119433307-44
Indice Merck: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre (GC) Min. 99,8 %
Acidité Max. 0,0005 meq/g
Alcalinité Max. 0,0003 meq/g
Résidu à l'évaporation Max. 5 ppm
Eau Max. 0,05 %
Absorbance (220 nm) Max. 0,4
Absorbance (240 nm) Max. 0,15
Absorbance (260 nm) Max. 0,02
Transmittance (220 nm) Min. 45 %
Transmittance (240 nm) Min. 75 %
Transmittance (260 nm) Min. 96 %