Imprimer
Méthanol, Prepsolv® pour la chromatographie préparative, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Alcool méthylique, Alcool à bruler
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.13351.2500 1.13351.4000 1.13351.9030
1.13351.2500EA 133 EUR
1.13351.2500 1.13351.4000 1.13351.9030
Méthanol, Prepsolv® pour la chromatographie préparative, Supelco®
Méthanol
Formule: CH₃OH
Point d'ébullition: 64,6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 11 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),
REACH: 01-2119433307-44
Indice Merck: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM