Méthanol, SupraSolv® pour la chromatographie en phase gazeuse, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
Formule:
CH₃OH Point d'ébullition: 64,6 °C (1013 hPa) Point de fusion: –98 °C Densité: 0,7918 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 11 °C (coupe fermée) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004595 Numéro CAS: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3 (6.1),II REACH: 01-2119433307-44 Indice Merck: 13,05984 |
|
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -98 °C |
Molar Mass | 32.04 g/mol |
Boiling Point | 64.5 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 128 hPa (20 °C) |
Flash Point | 10 °C |
Refractive Index | 1.33 |
Explosion Limit | 5.5 - 44 %(V) |
Density | 0.792 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O) no data available |
Ignition Point | 455 °C DIN 51794 |
Evaporation number | 6.3 |
Water absorption | 1000 g/kg |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable liquid |