Imprimer
Méthanol ≥99.9%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Alcool méthylique, Alcool à bruler
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.06009.1000 1.06009.1011 1.06009.2500 1.06009.2511 1.06009.5000 1.06009.6010 1.06009.6025 1.06009.6190 1.06009.9025 1.06009.9180 1.06009.9450 1.06009.9900 1.06009.9999 1.06009.9950 1.06009.9905 1.06009.4000
1.06009.1000EA 22.83 EUR
1.06009.1000 1.06009.1011 1.06009.2500 1.06009.2511 1.06009.5000 1.06009.6010 1.06009.6025 1.06009.6190 1.06009.9025 1.06009.9180 1.06009.9450 1.06009.9900 MERC1.06009.9999 1.06009.9950 1.06009.9905 1.06009.4000
Méthanol ≥99.9%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO pour analyses, Supelco®
Méthanol
Les solvants de qualité EMSURE® sont adaptés à un large éventail d'applications de laboratoire classiques et ils sont fréquemment utilisés pour des applications de laboratoire réglementées et très exigeantes. Dans le monde entier, EMSURE® offre ses meilleures spécifications produit optimales et les plus complètes. Nous déclarons notre gamme EMSURE® en conformité avec l'ACS, avec la partie réactif de la pharmacopée européenne (Reag. Ph Eur), ainsi qu'avec les normes ISO.
Formule: CH₃OH
Point d'ébullition: 64,5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0,792 g/cm3 (20 °C)
Point éclair: 11 °C (coupelle fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
REACH: 01-2119433307-44
Indice Merck: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) (20 °C) soluble
Identity (IR) conforms
Appearance clear
Color ≤ 10 Hazen
Solubility in water conforms
Acidity ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity ≤ 0.0002 meq/g
Density (d 20 °C/20 °C) 0.791 - 0.793
Boiling point 64 - 65 °C
Benzene (impurity A) (GC) ≤ 2 ppm
Ethanol (GC) ≤ 0.05 %
Acetone ≤ 0.001 %
Acetaldehyde ≤ 0.001 %
Formaldehyde ≤ 0.001 %
Readily carbonizable substances conforms
Carbonyl compounds (as CO) ≤ 0.001 %
Chloride (Cl) ≤ 0.5 ppm
Sulfate (SO₄) ≤ 1 ppm
Substances reducing potassium permanganate (as O) ≤ 0.00025 %
Ag (Silver) ≤ 0.000002 %
Al (Aluminium) ≤ 0.00005 %
As (Arsenic) ≤ 0.000002 %
Au (Gold) ≤ 0.000002 %
Ba (Barium) ≤ 0.00001 %
Be (Beryllium) ≤ 0.000002 %
Bi (Bismuth) ≤ 0.000002 %
Ca (Calcium) ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium) ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt) ≤ 0.000002 %
Cr (Chromium) ≤ 0.000002 %
Cu (Copper) ≤ 0.000002 %
Fe (Iron) ≤ 0.00001 %
Ga (Gallium) ≤ 0.000002 %
In (Indium) ≤ 0.000002 %
Li (Lithium) ≤ 0.000002 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.00001 %
Mn (Manganese) ≤ 0.000002 %
Mo (Molybdenum) ≤ 0.000002 %
Ni (Nickel) ≤ 0.000002 %
Pb (Lead) ≤ 0.00001 %
Pt (Platinum) ≤ 0.000005 %
Sn (Tin) ≤ 0.00001 %
Ti (Titanium) ≤ 0.000002 %
Tl (Thallium) ≤ 0.000002 %
V (Vanadium) ≤ 0.000002 %
Zn (Zinc) ≤ 0.00001 %
Zr (Zirconium) ≤ 0.000002 %
Evaporation residue ≤ 0.0005 %
Water ≤ 0.05 %