Imprimer
Méthanol, BAKER ANALYZED®, grade Isocratique pour HPLC, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Alcool méthylique, Alcool à bruler
8404.1000EA 38.12 EUR
8404.1000 8404.2500 8404.5000 8404.9030RC
Méthanol, BAKER ANALYZED®, grade Isocratique pour HPLC, J.T.Baker®
Méthanol
Formule: CH₃OH
Poids moléculaire: 32.04 g/mol
Point d'ébullition: 64.6
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0.7918 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 11 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 II
REACH: 01-2119433307-44
Indice Merck: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay min. 99.8 %
Color (APHA) max. 10
Residue after Evaporation (in ppm) max. 5
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0003
Titrable Base (meq/g) max. 0.0002
Water (H2O) max. 0.05 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
at 225 nm max. 0.30
at 240 nm max. 0.10
at 265 nm max. 0.01