Imprimer
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Marques : VWR Chemicals
Ratings:
Moyenne des Evaluations: 3.7 (3 Avis)
Total Evaluation: 3
Moyenne des Notes : 3.7 sur 5
Cet avis vous a-t-il aidé ? Oui Non
Oui : 2 Non : 14 
Environnement / Futur ingénieur / Lyon
Oui, je le conseille
Je fais suite à mon premier avis. Tout est rentré dans l'ordre, le produit est de qualité et la fiche de sécurité complète est trouvable sur internet et sur format papier.
Cet avis vous a-t-il aidé ? Oui Non
Oui : 0 Non : 38 
environnement / futur ingénieur / Lyon
Non, je ne le conseille pas
Bonjour, Nous sommes deux étudiants en environnement, nous réalisons un inventaire du laboratoire. De ce fait, nous avons besoin des fiches de sécurité de certains de vos produits, et nous avons constaté que quelques uns (pour ne pas dire tous) vos produits avaient des codes produits incomplets ou qui n'étaient pas les mêmes. Pour exemple, nous avons une fiche de sécurité pour de "Ethanol absolu AnalaR NORMAPUR ACS, Reag.p Ph. Eur. pour analyses", code produit : 20821. Nous avons entré ce numéro sur votre site et nous tombons sur ce produit. Nous regrettons votre manque de sérieux dans l’étiquetage de vos produits, et la perte de temps précieux que vous nous procurez. San compter l'écriture de cet avis. Sans rancunes, la bise.
Réponse
de VWR France Publié 11/03/2025
Bonjour, Les FDS sont téléchargeables à partir de cette URL : https://fr.vwr.com/store/search/searchMSDS.jsp?tabId=msdsSearch. Un email vous expliquant la procédure vous a été envoyé.
Cet avis vous a-t-il aidé ? Oui Non
Oui : 6 Non : 12 
Chimie analytique / Chimiste / LYON
Oui, je le conseille
Produit de qualité, conforme à une utilisation pour analyse
Danger
20821.296EA 60.1 EUR
20821.296 20821.310 20821.321 20821.365 20821.467 20821.558 20821.330 20821.930
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Éthanol
Attention: ATTENTION : cet alcool n'est pas en vente libre. Consultez-nous.
Formule: C₂H₅OH
Point d'ébullition: 77,5…78.5 °C
Point de fusion: –117 °C
Densité: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 12 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457610-43
Indice Merck: 12,03806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
Assay (V/V) Min. 99.85 %
IR Spectrum Passes test
Solubility in water Passes test ACS
Volatile impurities Passes test Ph.Eur.
Acidity Max. 0.0001 meq/g
Alkalinity Max. 0.0001 meq/g
Boiling point 77,5 - 78,5 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/20) 0.790 - 0.793
Indice de réfraction (20°C) 1.360 - 1.362
Substances coloured by H2SO4 Max. 20 APHA
Aldehydes (as CH3CHO) Max. 5 ppm
Aldehydes + ketones (as CH3CHO) Max. 10 ppm
iso-Amyl alcohol Max. 0.05 %
Benzene Max. 2 ppm
Evaporation residue Max. 5 ppm
Formaldehyde Max. 1 ppm
Furaldehyde Max. 1 ppm
Higher alcohols (standard mixture) Max. 0.02 %
Ketones (as CH3COCH3) Max. 10 ppm
Methanol Max. 100 ppm
2-Propanol Max. 30 ppm
Substances reducing KMnO4 (as O) Max. 3 ppm
Total heavy alcohols Max. 100 ppm
Water Max. 0.1 %
Al (Aluminium) Max. 0.1 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.02 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.2 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.02 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.01 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.01 ppm
Cu (Copper) Max. 0.1 ppm
Fe (Iron) Max. 0.05 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.05 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.01 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.05 ppm
Sn (Tin) Max. 0.05 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.02 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm
Absorbance (240 nm) (5 cm) Max. 0.4
Absorbance (250-260 nm) (5 cm) Max. 0.3
Absorbance (270-340 nm) (5 cm) Max. 0.1
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test