Éthanol absolu ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Alcool éthylique
ATTENTION : cet alcool n'est pas en vente libre. Consultez-nous.
Formule:
C₂H₅OH Poids moléculaire: 46.07 g/mol Point d'ébullition: 78.3 °C (1013 hPa) Point de fusion: –117 °C Densité: 0.7895 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 12 °C (coupe fermée) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003568 Numéro CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 UN: 1170 ADR: 3 II REACH: 01-2119457610-43 Indice Merck: 12,03806 |
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 99,5 % |
Assay (V/V) | Min. 99,8 % |
IR Spectrum | Passes test |
Indice de réfraction (20°C) | 1,360 - 1,362 |
Evaporation residue | Max. 20 ppm |
Water (KF) | Max. 0,2% |
Free acid (as CH₃COOH) | Max. 0,001% |
Aldehydes (as CH₃CHO) | Max. 0,005% |
Free alkali (as NH₃) | Max. 0,0005% |
Methanol (GC) | Max. 0,1% |
S-compounds (as S) | Max. 5 ppm |