Imprimer
Filter papers for healthcare applications, grade 470, Whatman™
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
10318489 10318493
WHAT10318489EA 57.56 EUR
WHAT10318489 WHAT10318493
Filter papers for healthcare applications, grade 470, Whatman™
Filtres Papiers filtre Papiers filtres qualitatifs
Peut être utilisé pour l'absorption des milieux de culture, comme papier de blotting, pour l'électrophorèse et la chromatographie d'acides aminés.
  • Surface douce
  • Pour les échantillons gélatineux