Imprimer
Éthanol absolute, Uvasol® Spectroscopy, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Alcool éthylique
MQ100
1.00980.0500 1.00980.2500
1.00980.0500EA 88.7 EUR
1.00980.0500 1.00980.2500
Éthanol absolute, Uvasol® Spectroscopy, Supelco®
Éthanol
Formule: C₂H₅OH
Poids moléculaire: 46.07 g/mol
Point d'ébullition: 78.3
Point de fusion: –117 °C
Densité: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 12
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457610-43
Indice Merck: 12,03806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) completely miscible
Melting Point -114.5 °C
Molar Mass 46.07 g/mol
Boiling Point 78.3 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 59 hPa (20 °C)
Flash Point 12 °C
Refractive Index 1.36
Explosion Limit 3.5 - 15%(V)
Density 0.790 - 0.793 g/cm³ (20 °C)
pH 7.0 (10 g/L, H₂O, 20 °C)
Ignition Point 363 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid