Imprimer
Éthanol absolute 99,8, Electran Molecular_Biology
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Ethyl alcohol
437433TEA 169 EUR
437433T 437435L
Éthanol absolute 99,8, Electran Molecular_Biology
Ethanol
Informations de commande: WARNING : This alcohol is regulated. Please contact VWR. For duty paid orders in the UK please add DP to the product code.
Formule: C₂H₅OH
Poids moléculaire: 46.07 g/mol
Point d'ébullition: 78.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –117 °C
Densité: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 12 (closed cup)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457610-43
Indice Merck: 12,03806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre Min. 99,8 %
Aspect Liquide limpide incolore
DNases (exo- et endonucléases) Non détecté
RNases Non détecté
Protéases Non détecté
Acidité ou alcalinité Max. 0,0002 meq/g
Métaux lourds (en Pb) Max. 1 ppm
Résidu non volatil Max. 0,0010 %
Eau Max. 0,2 %