Imprimer
3-Pentanol zS, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
MQ200
8.07502.0100 8.07502.0500
8.07502.0100EA 67.2 EUR
8.07502.0100 8.07502.0500
3-Pentanol zS, Sigma-Aldrich®
3-Pentanol
Formule: C₅H₁₂O
Poids moléculaire: 88.15 g/mol
Point d'ébullition: 116
Point de fusion: –8 °C
Densité: 0.82 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 33
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004574
Numéro CAS: 584-02-1
EINECS: 209-526-7
UN: 1105
ADR: 3 III
Indice Merck: 13,07197
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ec7192926b50615dfac930445c63174c6221a44&vid=a2f1fa3f1ffa1ecbfb6a5dd1d0f29da27d1d8737&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 55 g/l (30 °C)
Melting Point -8 °C
Molar Mass 88.14 g/mol
Boiling Point 115 - 116 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 11.69 hPa (25 °C)
Flash Point 33 °C
Refractive Index 1.4096 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.2 - 8 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 360 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid