Imprimer
3-Pentanol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L06065.14 L06065.22 L06065.36
L06065.14EA 36.4 EUR
L06065.14 L06065.22 L06065.36
3-Pentanol ≥98%
3-Pentanol
Purity: 98+% CAS No.: 584-02-1 Molecular Formula: C5H12O Formula Weight: 88.15 Flash Point: 33°(91°F) Refractive Index: 1.4100 Odour: Characteristic Melting Point: -8° Boiling Point: 114-115° Beilstein Reference: 1730964 Merck Reference: 14,7120 UN No.: 1105 MDL No.: MFCD00004574
Formule: C₅H₁₂O
Point d'ébullition: 114…115 °C
Point de fusion: –8 °C
Densité: 0,817
Point éclair: 33 °C (91 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004574
Numéro CAS: 584-02-1
EINECS: 209-526-7
UN: 1105
ADR: 3,III
Indice Merck: 14,7120
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ec7192926b50615dfac930445c63174c6221a44&vid=a2f1fa3f1ffa1ecbfb6a5dd1d0f29da27d1d8737&prid=web&clid=SAPDAM