3-Pentanol 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₁₂O Poids moléculaire: 88.15 g/mol Point d'ébullition: 114…116 °C (760 mmHg) Point de fusion: –75 °C Densité: 0.815 g/cm³ Point éclair: 30 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004574 Numéro CAS: 584-02-1 EINECS: 209-526-7 UN: 1105 ADR: 3 III Indice Merck: 13,07197 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4090 to 1.4110 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |