Imprimer
Propanol-2, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Diméthylcarbinol, IPA, Alcool isopropylique, Isopropanol
MQ100
91237-10ML-F 91237-1ML-F 91237-5ML-F
91237-10ML-FEA 89.8 EUR
91237-10ML-F 91237-1ML-F 91237-5ML-F
Propanol-2, Supelco®
Propanol-2
Formule: (CH₃)₂CHOH
Poids moléculaire: 60.1 g/mol
Point d'ébullition: 82
Point de fusion: –89 °C
Densité: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 12
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011674
Numéro CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457558-25
Indice Merck: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33001007feefe57e5ee1e0be8ab8524ee3b31c3b&vid=cd02e9094f022468d1e9705e9aa49441799fe5c4&prid=web&clid=SAPDAM