Imprimer
Solution 192
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
MC311897.6010 MC311897.9020
PRLSMC311897.6010EA 290 EUR
PRLSMC311897.6010 PRLSMC311897.9020
Solution 192
Solution 192
Hydroxylamine sulfate 2 g + Noir ériochrome 0,5 g + Isopropanol 300 ml + Eau QSP 1 000 ml
Point de fusion: -89 °C
UN: 1993
ADR: 3,II