Imprimer
Propanol-2 étalon pour analyse du tabac, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.00272.2500 1.00272.9050
1.00272.2500EA 292 EUR
1.00272.2500 1.00272.9050
Propanol-2 étalon pour analyse du tabac, Supelco®
Propanol-2
Formule: (CH₃)₂CHOH
Point d'ébullition: 82 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –89 °C
Densité: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011674
Numéro CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Indice Merck: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -89 °C
Boiling Point 82 °C
Vapor Pressure 41.6 hPa
Flash Point 12 °C
Refractive Index 1.378
Explosion Limit 2 - 12 %(V)
Density 0.78 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 425 °C
Evaporation number 2.93
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid