Propanol-2, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
(CH₃)₂CHOH Point d'ébullition: 82 °C (1013 hPa) Point de fusion: –89 °C Densité: 0,786 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 12 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011674 Numéro CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 UN: 1219 ADR: 3,II REACH: 01-2119457558-25 Indice Merck: 13,05228 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay (by GC) | min. 99 % |
Acidity (as CH3COOH) | max. 0.002 % |
Alkalinity (as NH3) | max. 0.002 % |
Boiling Range | max. 1.0 °C |
Density (g/ml) at 25°C | 0.781 - 0.783 |
Recorded Boiling Point | 82 °C |
Residue after Evaporation | max. 0.005 % |
Water (H2O) | max. 0.2 % |